Kluczowe dokumenty
19-0460
Magnesium stearate
SAJ first grade
Synonim(y):
Stearic acid magnesium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
Postać
solid
dostępność
available only in Japan
stężenie
4.0-4.6% Mg
mp
200 °C (lit.)
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Mg]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Mg/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L