Kluczowe dokumenty
15-1560
Isopentyl acetate
SAJ special grade, ≥98.0%
Synonim(y):
Acetic acid 3-methylbutyl ester, Isoamyl acetate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ special grade
gęstość pary
4.5 (vs air)
ciśnienie pary
5 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥98.0%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
680 °F
granice wybuchowości
7.5 %
dostępność
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4 (lit.)
bp
142 °C/756 mmHg (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
gęstość
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)CCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?