Kluczowe dokumenty
13-0750
Hexamethylenetetramine
JIS special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamine, Methenamine, Urotropine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.0%
Postać
crystalline
temp. samozapłonu
770 °F
dostępność
available only in Japan
mp
280 °C (subl.) (lit.)
ciąg SMILES
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
Klucz InChI
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
482.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
250 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges