Kluczowe dokumenty
12-0995
Glutaraldehyde solution
SAJ first grade, 20.0-26.0%
Synonim(y):
Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
Formularz
liquid
dostępność
available only in Japan
stężenie
20.0-26.0%
ciąg SMILES
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
Klucz InChI
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?