Kluczowe dokumenty
11-1080
Furfural
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonim(y):
2-Furaldehyde, 2-Furancarboxaldehyde
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥99.0%
Postać
liquid
dostępność
available only in Japan
Zastosowanie
microbiology
ciąg SMILES
O=Cc1ccco1
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
Klucz InChI
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - closed cup