Kluczowe dokumenty
07-6060
Distilled water
suitable for HPLC
Synonim(y):
Water
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
dostępność
available only in Japan
metody
HPLC: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6.0-8.0 (25 °C)
tw
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
gęstość
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
ciąg SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available