Kluczowe dokumenty
03-4881
4-tert-Butylcatechol
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥98.0%
dostępność
available only in Japan
bp
285 °C (lit.)
mp
52-55 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H14O2/c1-10(2,3)7-4-5-8(11)9(12)6-7/h4-6,11-12H,1-3H3
Klucz InChI
XESZUVZBAMCAEJ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?