Merck
492221
Sigma-Aldrich
Diethyl phthalate-3,4,5,6-d4
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
C6D4(CO2C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
tw
298-299 °C (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
gęstość
1.158 g/mL at 25 °C
format
neat
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC)c(c1[2H])C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i5D,6D,7D,8D
Klucz InChI
FLKPEMZONWLCSK-KDWZCNHSSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
This product may be used as an analytical standard.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)