Kluczowe dokumenty
34185
Diethyl phthalate-3,4,5,6-d4
analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
298-299 °C (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC)c(c1[2H])C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i5D,6D,7D,8D
Klucz InChI
FLKPEMZONWLCSK-KDWZCNHSSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
A sensitive, quantitative, and reproducible SPME-GC/MS procedure was developed by Supelco for the extraction of phthalate esters from oily food matrices, such as the flavored oils included with ramen noodle kits.