03-3390
Woda bromowa
CP
Synonim(y):
Bromine solution, Bromide bromate solution
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
CP
Formularz
liquid
dostępność
available only in Japan
gęstość
1.307 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/Br2/c1-2
Klucz InChI
GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)