01-5060
Ammonium sulfamate
JIS special grade, ≥98.5%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
Próba
≥98.5%
Postać
crystalline
dostępność
available only in Japan
pH
4.5-6.0 (25 °C, 114.1 g/L)
mp
131-135 °C (lit.)
ciąg SMILES
N.NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S.H3N/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);1H3
Klucz InChI
GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1