Key Documents
01-4780
Ammonium metavanadate
JIS special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Ammonium vanadate(V)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
Próba
≥99.0%
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: vanadium
dostępność
available only in Japan
gęstość
2.32 g/cm3 at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N.O[V](=O)=O
InChI
1S/H3N.H2O.2O.V/h1H3;1H2;;;/q;;;;+1/p-1
Klucz InChI
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges