Kluczowe dokumenty
01-4730
Ammonium formate
SAJ first grade, ≥95.0%
Synonim(y):
Formic acid ammonium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥95.0%
Formularz
crystalline
dostępność
available only in Japan
pH
5.5-7.5 (25 °C, 63.1 g/L)
mp
119-121 °C (lit.)
gęstość
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
Klucz InChI
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?