Kluczowe dokumenty
01-4680
Ammonium fluoride
SAJ special grade, ≥97.0%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ special grade
Próba
≥97.0%
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
pH
~6 (20 °C, 50 g/L)
ciąg SMILES
N.F
InChI
1S/FH.H3N/h1H;1H3
Klucz InChI
LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?