Kluczowe dokumenty
11383221001
Roche
BCIP
solution, >95% (HPLC), pkg of 3 mL (150 mg)
Synonim(y):
Sól 4-toluidyny
About This Item
Polecane produkty
opis
4-toluidine salt
Poziom jakości
Próba
>95% (HPLC)
Formularz
solution
opakowanie
pkg of 3 mL (150 mg)
producent / nazwa handlowa
Roche
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- Southern blot
- Northern blot
- Western blot
- Colony and plaque hybridization
- In situ hybridization
Jakość
Zasada
Postać fizyczna
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 Dermal - Repr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?