Kluczowe dokumenty
11681451001
Roche
NBT/BCIP Stock Solution
Synonim(y):
5-bromo-4-chloro-3-indoyl phosphate, BCIP
About This Item
Polecane produkty
Postać
solution
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
817.7
opakowanie
pkg of 8 mL
producent / nazwa handlowa
Roche
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Formulas: NBT: C40H30Cl2N10O6, BCIP: C8H6NO4BrClP x C7H9N
Evaluation: visually
Zastosowanie
Postać fizyczna
Note: The color of the solution can vary from yellowish to light brown.
Uwaga dotycząca przygotowania
Always prepare this solution fresh shortly before use.
- For all applications except DIG System: Add 200 μl of the stock solution to 10 ml 0.1 M Tris-HCl, pH 9.5 (20 °C), 0.1 M NaCl, 0.05 M MgCl2.
- For DIG System applications: Add 200 μl of the stock solution to 10 ml 0.1 M Tris-HCl, pH 9.5 (20 °C), 0.1 M NaCl
Inne uwagi
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Certyfikaty analizy (CoA)
Potrzebujesz przykładowego certyfikatu analizy (COA)?
To jest przykładowy certyfikat analizy (COA) i może nie reprezentować ostatnio wyprodukowanej partii tego konkretnego produktu.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
NBT/BCIP Stock Solution Protocol & Troubleshooting