Merck
03117057001
Roche
Albumina surowicy bydlęcej frakcja V, szok termiczny, bez kwasów tłuszczowych
from bovine serum
About This Item
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
bovine
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
lyophilized
opakowanie
pkg of 100 g
producent / nazwa handlowa
Roche
pH
~7.0
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
BSA jest pojedynczym łańcuchem polipeptydowym składającym się z około 583 reszt aminokwasowych i nie zawiera węglowodanów. Przy pH 5-7 zawiera 17 wewnątrzłańcuchowych mostków dwusiarczkowych i jedną grupę sulfhydrylową.
Zastosowanie
  • Testy farmakologiczne; wiązanie jonów, transport lub badania immunologiczne
  • Badania kwasów tłuszczowych i lipidów
  • Stabilizacja białek i enzymów przed proteolizą i denaturacją
Działania biochem./fizjol.
Kwasy tłuszczowe, które są nierozpuszczalne w krążącym osoczu, są transportowane głównie przez surowicę. Albumina surowicy ludzkiej i albumina surowicy bydlęcej mają 76% homologii sekwencji. Będąc najobficiej występującym białkiem w układzie krążenia, bierze udział w utrzymaniu pH krwi i przenosi kilka związków endogennych i egzogennych, w tym kwasy tłuszczowe, metale, aminokwasy, steroidy i leki.
Jakość
Purity: ≥98% albumin (electrophoresis), ≥98% protein
Contaminants: ≤1.2mg total fatty acids/g dry powder, ≤30ppm heavy metals, immunoglobulins are not detectable (by Ouchterlony)
Charakterystyka techniczna
Wilgotność: ≤5%
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Prakrith Vijey et al.
Platelets, 29(6), 583-588 (2018-07-27)
Megakaryocytes (MKs) are specialized precursor cells committed to producing and proliferating platelets. In a cytoskeletal-driven process, mature MKs generate platelets by releasing thin cytoplasmic extensions, named proplatelets, into the sinusoids. Due to knowledge gaps in this process and mounting clinical
Putnam F, et al.
The Plasma Proteins: Structure, Function, and Genetic Control, 5 (2012)
Emilio P Mottillo et al.
Methods in enzymology, 538, 263-278 (2014-02-18)
Intracellular lipolysis is an important cellular process in key metabolic tissues, and while much is known about the enzymatic basis of lipolysis, our understanding of how these processes are organized and regulated within cells is incomplete. Lipolysis takes place on
Rachel D Penrod et al.
Journal of neuroscience methods, 200(1), 1-13 (2011-06-16)
Dendritic spines of striatal Medium Spiny Neurons (MSNs) receive converging dopaminergic and glutamatergic inputs. These spines undergo experience-dependent structural plasticity following repeated drug administration and during disease states like Huntington's and Parkinson's. Thus, understanding the molecular mechanisms leading to structural
Bill X Huang et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 15(8), 1237-1247 (2004-07-28)
Serum albumin is the principal transporter of fatty acids that are otherwise insoluble in circulating plasma. While the crystal structure of human serum albumin (HSA) as well as its binding with fatty acids has been characterized, the three dimensional structure