ZX0010
Zinc 20 Mesh
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonim(y):
Zinc 20 Mesh, Granular Zinc
About This Item
Polecane produkty
agency
meets USP/NF
Próba
≥99.8% (complexometric)
Formularz
granular
kolor
silver
bp
906 °C/1013 hPa
mp
419 °C
ślady kationów
Fe: ≤0.01%
Pb: ≤0.01%
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/Zn
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Color: Silver metallic
Form: Granular
Iron (Fe): 0.01% max
Lead (Pb): 0.01% max
Mesh size (18-40): 70% min
Suitability for determination of arsenic (As): To pass test (limit 0.1 ppm)
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2