Kluczowe dokumenty
XX6700037-M
Millipore
Latex tubing for vacuum use latex
About This Item
Kod UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiały
silicone
Parametry
1.4 bar max. inlet pressure (20 psi)
śr. wewn.
6.3 mm (0.25 in.)
Długość
3 m (10 ft)
305 cm
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Accessories for filter holders for sample preparation.
Zastosowanie
Accessories for filter holders for sample preparation.
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
Autoclavable
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13