V311-15GS
Tryptic Soy Broth- Ready-to-use Bags, Tubes & Ampoules
USP 71, EP 2.6.13, suitable for sterility testing, JP 4.06, vial capacity 20 mL, filling volume 15 mL, pkg of 4 units, sterilization compatible with autoclavable
Synonim(y):
CASO Broth, Casein Soy Broth, Casein Soyabean Digest Broth, TSB, Tryptic Soy Broth (TSB), Tryptone Soy Broth
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass vial
Poziom jakości
agency
EP 2.6.13
JP 4.06
USP 71
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
Postać
liquid
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
vial of 15 mL
pkg of 4 units
Parametry
15 mL filling volume
metody
microbiological culture: suitable
sterility testing: suitable
vial capacity
20 mL
pH
7.3±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1