1.46484
Tryptic Soy Broth Ready-to-use Bottles
Lecithin, Tween®, bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 90 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, box of 6 bottles
Synonim(y):
Bulion kazeinowo-sojowy, CASO, SCDB, TSB z neutralizatorem, Tryptyczny bulion sojowy
About This Item
Polecane produkty
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Poziom jakości
sterylność
sterile; autoclaved
Formularz
liquid
okres trwałości
270 days
Właściwości
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
skład
Lecithin
Tween®
opakowanie
box of 6 bottles
pojemność butelki
250 mL
bottle filling volume
90 mL
pojemność
250 mL
pH
7.3
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2