Kluczowe dokumenty
1.46627
Millipore
Tryptic Soy Broth Ready-to-use Bottles
Lecithin , Tween® 80, bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 90 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, box of 10 bottles
Synonim(y):
Bulion trawiący kazeinę sojową, CASO Broth, TSB, TSB z neutralizatorem, Tryptyczny bulion sojowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41106225
agency
EP
JP
USP
Poziom jakości
opis
for the isolation and cultivation of fastidious aerobic bacteria, yeasts, & molds
sterylność
sterile; autoclaved
Formularz
liquid
okres trwałości
12 mo.
Właściwości
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
skład
Lecithin
Tween® 80
opakowanie
box of 10 bottles
pojemność butelki
125 mL
bottle filling volume
90 mL
pojemność
125 mL
pH
7.3 (25 °C)
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
komponenty
tween
lecithin
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for bacteria
Opis ogólny
Tryptic Soy Broth (TSB) z neutralizatorami jest uniwersalną, złożoną i odżywczą pożywką, wspierającą wzrost szerokiej gamy tlenowych i fakultatywnych beztlenowych mikroorganizmów, w tym grzybów. Lecytyna, wraz z polisorbatem (Tween®) 80, jest skuteczna przeciwko czwartorzędowym związkom amoniowym, amfoterycznym środkom powierzchniowo czynnym, benzamidynom, chlorheksydynom i dequadynie. Polisorbat 80 inaktywuje alkohol benzylowy, karbanilidy, alkohole dichlorbenzylowe, kwas benzoesowy, kwas p-hydroksybenzoesowy i jego estry, fenole, alkohole fenyloetylowe i Solbrole (estry PHB).
Zastosowanie
Tryptic Soy Broth with LT służy do izolacji i hodowli bakterii tlenowych, drożdży i pleśni w obecności pozostałości środków dezynfekujących. Pożywka jest przeznaczona do oznaczania liczby mikroorganizmów w sterylnych lub niesterylnych produktach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.
Cechy i korzyści
Nasze gotowe do użycia pożywki zapewniają najwyższy poziom jakości i pewności testowania. Zostały one opracowane i przetestowane w celu spełnienia wymagań farmakopei. Pożywki do testów sterylności i roztwory płuczące są produkowane w kontrolowanym środowiskowo centrum produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001. Każda partia przechodzi rygorystyczną procedurę kontroli jakości (QC), w tym testy pH, sterylności i promocji wzrostu. Nasze podejście produkcyjne zapewnia najwyższy poziom klarowności naszych pożywek i płynów płuczących, poprawiając w ten sposób dokładność i zmniejszając ryzyko nieprawidłowej interpretacji i fałszywych wyników.
Informacje prawne
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2