1.46562
Tryptic Soy Broth Ready-to-use Bottles
bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 500 mL, closure type, blue crimp cap with septum, box of 6 bottles
Synonim(y):
CASO, Casein Soybean Digest Broth, SCDB, TSB, Tryptic Soy Broth, Tryptone Soy Broth
About This Item
Polecane produkty
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
71
Poziom jakości
sterylność
sterile; autoclaved
Postać
liquid
Właściwości
closure type blue crimp cap with septum
ready-to-use
opakowanie
box of 6 bottles
pojemność butelki
500 mL
bottle filling volume
500 mL
pH
7.3±0.2
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for
Opis ogólny
The medium is supplemented with peptones from casein and soymeal to provide an enhanced carbon source, that promotes the growth of the microbes present in the test sample.
Zastosowanie
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2