Key Documents
B451-500S
Tryptic Soy Broth Ready-to-use Bottles
Lecithin, Tween®, bottle capacity 1 L, bottle filling volume 500 mL, closure type, white screw cap with septum and protector, box of 4 bottles
Synonim(y):
CASO Broth, Casein Soyabean Digest Broth, TSB, TSB with neutralizer
About This Item
Kod UNSPSC:
41106214
Materiały
polycarbonate bottle
Poziom jakości
sterylność
sterile; autoclaved
Postać
powder
Właściwości
closure type white screw cap with septum and protector
skład
Lecithin
Tween®
opakowanie
box of 4 bottles
metody
microbiological culture: suitable
sterility testing: suitable
pojemność butelki
1 L
bottle filling volume
500 mL
pH
7.3±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for bacteria
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Tryptic Soy Broth (TSB) with Lecithin and Polysorbate 20(Tween®20) is a complex medium designed for the enumeration of total microbial count present in the test sample. Lecithin along with Polysorbate 80 is effective against quaternary ammonium compounds, amphoteric surfactants, benzamidines, chlorhexidines, and dequadin. Polysorbate 80 inactivates benzyl alcohol, carbanilides, di-chlorobenzyl alcohols, benzoic acid, p-hydroxybenzoic acid and its esters, phenols, phenylethyl alcohols, and Solbrol (PHB esters).
Upon incubation, the enumerated microflora can be plated, isolated, and identified.
Zastosowanie
Tryptic Soy Broth (TSB) with Lecithin and Polysorbate 20(Tween®20) is a complex medium used to enumerate microorganisms present in sterile or non-sterile products from food or pharmaceutical industry
Informacje prawne
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1