Kluczowe dokumenty
1.46206
Millipore
Tryptic Soy Broth- Ready-to-use Bags, Tubes & Ampoules
tube capacity × filling volume 25 mL × 15 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, box of 100 tubes
Synonim(y):
Bulion sojowy Tryptone, CASO, CASO Broth, Rosół kazeinowo-sojowy, TSB, Tryptyczny bulion sojowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41106214
agency
EP
JP
USP
Poziom jakości
sterylność
sterile; autoclaved
Formularz
liquid
Właściwości
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
opakowanie
box of 100 tubes
pojemność
25 mL
tube capacity × filling volume
25 mL × 15 mL
kolor
clear gold Media
Zastosowanie
pharmaceutical
sterility testing
Opis ogólny
TSB 15 ml w probówce 25 ml.
Tryptic Soy Broth to uniwersalna pożywka kompleksowa. Wspomaga wzrost szerokiej gamy tlenowych i fakultatywnych beztlenowych mikroorganizmów, w tym grzybów, dzięki zawartości dwóch wysoce odżywczych peptonów.
Zastosowanie
Tryptic Soy Broth jest używany do izolacji i hodowli szybkich bakterii tlenowych, drożdży i pleśni. Pożywka jest odpowiednia do testowania sterylności niesterylnych substancji, preparatów i produktów. Jest również używana jako bulion wstępnie wzbogacający do testów na obecność określonych mikroorganizmów lub oznaczania całkowitej żywotnej liczby bakterii tlenowych metodą MPN.