Postać
granular
kolor
beige
wielkość cząstki
0.2-0.8 mm
pH
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O)
tw
>2200 °C/1013 hPa
mp
1713 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sea
Komentarz do analizy
ColorBeigeDescriptionTo pass testFormGranules, free-flowing, visibly dry