Kluczowe dokumenty
SVEPA47FH3
Millipore
Millipore Express® SHR 0.1µm, OptiScale® 47mm Capsule
Fittings 3/4 in. TC- 1/4 in. HB, Autoclavable
Synonim(y):
Millipore Express SHR Optiscale 47mm 0.1 μm 3/4 in. TC-1/4 in. HB
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Nazwa produktu
Millipore Express® SHR, OptiScale® Capsule, OptiScale® 47
Materiały
polyethersulfone
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
OptiScale® 47
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore Express®
Parametry
25 °C max. inlet temp.
80 psig max. inlet pressure
metody
sterile filtration: suitable
długość nominalna kartridża
3.24 in. (82 mm)
śr. przyłącza doprowadzającego
3/4 in.
śr. przyłącza odprowadzającego
1/4 in.
Matryca
Millipore Express® SHR
wielkość porów
0.1 μm
dopasowywanie
inlet sanitary flange
outlet hose barb
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and 6 mm (1/4 in.) Hose Barb Outlet)
Opis ogólny
Device Configuration: Capsule
Inne uwagi
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer wetting instructions of Filters with MILLIPORE EXPRESS® Membrane user guide
  • Storage Statement: Please refer Filters with MILLIPORE EXPRESS® Membrane user guide
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informacje prawne
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany