KEGBG003FF3
Millipore Express® SPG 0.2 µm, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 300, inlet connection diam. 3/4 in., pore size 0.2 μm
Synonim(y):
Gamma Phobic Opticap® XL 300 Express SPG 0.2 sanitary flange
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyethersulfone membrane
polyethylene support
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap
polysulfone
silicone seal
Poziom jakości
sterylność
irradiated
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
gamma compatible
linia produktu
Opticap® XL 300
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
25 °C max. inlet temp.
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 23 °C
4.2 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) (continuous)
60 psig max. inlet pressure
metody
gas filtration: suitable
Długość
11.9 cm (4.7 in.)
Średnica
5.6 cm (2.2 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.048 m2
śr. przyłącza doprowadzającego
3/4 in.
szer. od złącza doprowadzającego do złącza odprowadzającego
11.9 cm (4.7 in.)
śr. przyłącza odprowadzającego
3/4 in.
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤3 mg
macierz
Millipore Express® SPG
wielkość porów
0.2 μm pore size
punkt pęcherzykowania
≥1210 mbar (17.5 psig), air with 70/30% IPA/water at 23 °C
dopasowywanie
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Opakowanie
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
Gamma compatible to 45 kGy; 3 autoclave cycles of 60 min @ 123 °C; not in-line steam sterilizable
Komentarz do analizy
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.
After gamma irradiation and three autoclave cycles, the TOC was measured to be equal to or less than 3367 µg/device.