SMP8A25NB6
Milligard® PES 1.2/0.8 µm, OptiScale® Capsule
filtration area 3.5 cm2, OptiScale® 25, pore size 1.2/0.8 μm
Synonim(y):
OptiScale 25 Milligard PES 1.2/0.8 μm NB
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
OptiScale® 25
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
OptiScale®
Parametry
0 bar max. differential pressure (Reverse)
4.14 bar max. differential pressure (60 psi) at 25 °C (Forward)
60 psi max. inlet pressure (4.1 bar)
metody
prefiltration: suitable
Długość
3.9 cm (1.52 in.)
Szerokość
1.21 in.
Średnica
3.1 cm (1.2 in.)
powierzchnia filtracyjna
3.5 cm2
zanieczyszczenia
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction; meeting requirements of USP <85>, EP 2.6.14 and JP 4.01)
Matryca
Milligard® PES
pore size
1.2/0.8 μm pore size
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
kod wkładu
not applicable
Opis ogólny
Inne uwagi
- Organism Retention: Bacterial
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: Protein purification
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
- Storage Statement: Please refer OPTISCALE®-25 user guide
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
Capsule integrity was maintained after 1 autoclave cycle of 60 minutes at 123 °C.