Kluczowe dokumenty
ST1680
Sigma-Aldrich
Anti-FGFR2 Mouse mAb (1G3)
liquid, clone 1G3, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-Fibroblast Growth Factor Receptor 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G3, monoclonal
Postać
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FGFR2(2263)
Opis ogólny
Anti-FGFR2, mouse monoclonal, clone 1G3, recognizes the FDFR2 in human stomach carcinoma tissue. It is validated for use in ELISA, Western blotting, and immunohistochemistry (paraffin sections).
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the FDFR2 protein.
Recognizes the FDFR2 protein in human stomach carcinoma tissue.
Immunogen
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 621-724 human FGFR2, supllied as a GST fusion protein
Zastosowanie
ELISA (see comments)Immunoblotting (1-5 µg/ml)Paraffin Sections (5 µg/ml)
Ostrzeżenie
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Postać fizyczna
In PBS, pH 7.2.
Rekonstytucja
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Komentarz do analizy
Positive Control
Human stomach carcinoma tissue
Inne uwagi
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.