Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2101936
Sigma-Aldrich
Anti-RAD51 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-BRCC5, Anti-HRAD51, Anti-HsRad51, Anti-HsT16930, Anti-RAD51 homolog (RecA homolog, E. coli) (S. cerevisiae)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
26 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, bovine, rat, guinea pig, rabbit, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAD51(5888)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego RAD51
Działania biochem./fizjol.
RAD51 jest członkiem rodziny białek RAD51. Członkowie rodziny RAD51 są bardzo podobni do bakteryjnego RecA i Saccharomyces cerevisiae Rad51 i wiadomo, że biorą udział w homologicznej rekombinacji i naprawie DNA. Białko to może oddziaływać z białkiem wiążącym ssDNA RPA i RAD52 i uważa się, że odgrywa rolę w homologicznym parowaniu i przenoszeniu nici DNA. Stwierdzono również, że białko to oddziałuje z BRCA1 i BRCA2, co może być ważne dla odpowiedzi komórkowej na uszkodzenia DNA. Wykazano, że BRCA2 reguluje zarówno wewnątrzkomórkową lokalizację, jak i zdolność wiązania DNA tego białka. Utrata tych kontroli po inaktywacji BRCA2 może być kluczowym wydarzeniem prowadzącym do niestabilności genomu i nowotworzenia. Opisano dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu tego genu, które kodują różne białka. Istnieją warianty transkryptu wykorzystujące alternatywne sygnały polyA. Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny białek RAD51. Członkowie rodziny RAD51 są bardzo podobni do bakteryjnego RecA i Saccharomyces cerevisiae Rad51 i wiadomo, że biorą udział w homologicznej rekombinacji i naprawie DNA. Białko to może oddziaływać z białkiem wiążącym ssDNA RPA i RAD52 i uważa się, że odgrywa rolę w homologicznym parowaniu i przenoszeniu nici DNA. Stwierdzono również, że białko to oddziałuje z BRCA1 i BRCA2, co może być ważne dla odpowiedzi komórkowej na uszkodzenia DNA. Wykazano, że BRCA2 reguluje zarówno wewnątrzkomórkową lokalizację, jak i zdolność wiązania DNA tego białka. Utrata tych kontroli po inaktywacji BRCA2 może być kluczowym zdarzeniem prowadzącym do niestabilności genomu i nowotworzenia. Opisano dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu tego genu, które kodują różne białka. Istnieją warianty transkryptu wykorzystujące alternatywne sygnały polyA.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ANDVKKLEEAGFHTVEAVAYAPKKELINIKGISEAKADKILVMAERYGLS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Denis Velic et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(18) (2021-09-29)
RAD51 is the central protein in DNA repair by homologous recombination (HR), involved in several steps of this process. It is shown that overexpression of the RAD51 protein is correlated with increased survival of cancer cells to cancer treatments. For
Scott Cukras et al.
PloS one, 9(7), e101844-e101844 (2014-07-16)
Protein neddylation is involved in a wide variety of cellular processes. Here we show that the DNA damage response is perturbed in cells inactivated with an E2 Nedd8 conjugating enzyme UBE2M, measured by RAD51 foci formation kinetics and cell based
Hong Zhao et al.
Oncology letters, 17(1), 42-54 (2019-01-19)
The present study examined the radiation biological response of cancer cells to different fractional irradiation doses and investigates the optimal fractional irradiation dose with improved biological effects. Radiobiological studies were performed at the molecular and cellular levels to provide insights
Mustafa Raoof et al.
Journal of the National Cancer Institute, 106(8), doi:10-doi:10 (2014-08-17)
Gemcitabine is a potent nucleoside analogue against solid tumors, but development of drug resistance is a substantial problem. Removal of gemcitabine incorporated into DNA by repair mechanisms may contribute to resistance in chemo-refractory solid tumors. Human hepatocellular carcinoma (HCC) is
Pierre-Alexandre Vidi et al.
Nucleic acids research, 42(10), 6365-6379 (2014-04-23)
Chromatin remodeling factors play an active role in the DNA damage response by shaping chromatin to facilitate the repair process. The spatiotemporal regulation of these factors is key to their function, yet poorly understood. We report that the structural nuclear
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2101936-100UL4061836144883
SAB2101936-50UG