Kluczowe dokumenty
SLCR013
Millipore
Millex hydrophobic PTFE syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Synonim(y):
Jednorazowy filtr strzykawkowy, filtr strzykawkowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiały
PTFE membrane (hydrophilic)
high-density polyethylene
high-density polyethylene housing
sterylność
non-sterile
linia produktu
Millex
Właściwości
holdup volume≤ 25 μL (after air purge)
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Millex
Parametry
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
metody
analytical sample preparation: suitable
Wysokość
21.1 mm
Średnica
13 mm
powierzchnia filtracyjna
0.65 cm2
pojemność
10 mL
wielkość porów
0.45 μm pore size
moc wejściowa
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Filter Code: LCR
SLCRX13NL replaces SLCR013NL
SLCRX13NK replaces SLCR013NK
Filter Code: LCR
Opakowanie
non sterile
Charakterystyka techniczna
For general laboratory use only
Postać fizyczna
Color Code: Natural inlet/natural outlet
Informacje prawne
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.
Protokoły
The modern thin-layer chromatography (TLC) offers advantages also in the field of cosmetics to quickly and simultaneously analyze samples with densitometric detection.