Kluczowe dokumenty
SLCRX13TL
Millipore
Millex hydrophilic PTFE syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Synonim(y):
Jednorazowy filtr strzykawkowy, filtr strzykawkowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiały
PTFE membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
linia produktu
Millex
Właściwości
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millex
Parametry
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Wysokość
48 mm
Średnica
13 mm
powierzchnia filtracyjna
0.8 cm2
pojemność
10 mL
kolor
light blue
wielkość porów
0.45 μm
moc wejściowa
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
punkt pęcherzykowania
≥1.4 bar at 23 °C
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet fitting
outlet tube
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
13mm Millex syringe filter with tube outlet HPLC certified for low levels of UV absorbing extractable SLCRX13TL replaces SLCRT13NL.
Filter Code: LCR
Applications:
Sample filtration prior to HPLC; Filtration of protein-containing solutions, and aqueous or organic solutions.
Charakterystyka techniczna
For general laboratory use only
Informacje prawne
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters boast broad chemical compatibility and are HPLC-certified, guaranteeing low extractables. With their robust performance, these filters can be used for a variety of samples without the risk of membrane failure or sample contamination.
Hydrofilowe filtry strzykawkowe PTFE Millex® oferują szeroką kompatybilność chemiczną i solidną wydajność dla różnych filtracji próbek.
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.