SCR128
Dopaminergic Differentiation Growth Factor Sampler
This Dopaminergic Differentiation Growth Factor Sampler contains five validated growth factors used to induce differentiation of human pluripotent Embryonic stem (ES) & induced pluripotent Stem (iPS) cells to dopaminergic neurons.
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
zanieczyszczenia
<0.1 ng/μg endotoxin (1EU/μg)
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Specyficzność
None
Zastosowanie
Stem Cell Research
Growth Factors & Receptors
Komponenty
2. Fibroblast Growth Factor-8 (FGF-8), Human Recombinant (Part No. GF110-5UG): One 5 μg vial. Lyophilized powder. Store at -20°C.
3. Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF), Human Recombinant (Part No. GF029-2UG): One 2 μg vial. Lyophilized powder. Store at -20°C.
4. Glial Derived Neurotrophic Factor (GDNF), Human Recombinant (Part No. GF030-2UG): One 2 μg vial. Lyophilized powder. Store at -20°C.
5. Transforming Growth Factor β-III (TGF-β-III), Human Recombinant (Part No. GF176-2UG): One 2 μg vial. Lyophilized powder. Store at -20°C.
6. Anti-Tyrosine Hydroxylase antibody, rabbit polyclonal (Part No. AB152-20): One 20 μL vial. Store at -20°C.
Jakość
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Produkty
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Podłoża do różnicowania neuronalnego ludzkich iPSC i protokoły stosowane do generowania neuronalnych komórek macierzystych, neuronów i komórek glejowych.