SCR135
Ludzki zestaw do neurogenezy dopaminergicznej
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
opis
Induced Pluripotent Stem Cells
Neural Stem Cells
Poziom jakości
metody
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
cell differentiation: suitable
Opis ogólny
Zestaw EMD Millipore Human Dopaminergic Neurogenesis Kit (nr kat. SCR135) zawiera niezbędne czynniki wzrostu i kompletne pożywki do różnicowania (nr kat. SCM110 i SCM111) potrzebne do różnicowania ludzkich komórek ES/iPS w neurony dopaminergiczne przy użyciu 21-dniowego protokołu różnicowania. Protokół został zwalidowany na 4 ludzkich liniach komórkowych ES i iPS pod kątem skutecznego różnicowania neuronów dopaminergicznych. <br /><br />H1: 30% TH dodatnich neuronów<br />H9: 50-70% TH dodatnich neuronów.<br />Dwie ludzkie linie komórkowe iPS: ~ 50% TH dodatnich neuronów.<br /><br />Próbnik czynników wzrostu różnicowania dopaminergicznego (SCR128) zawiera kolekcję pięciu zwalidowanych czynników wzrostu, które są rutynowo stosowane do indukowania różnicowania ludzkich pluripotencjalnych komórek ES/iPS do neuronów dopaminergicznych wraz z niezawodnym markerem przeciwciał o wysokim powinowactwie, przeciw hydroksylazie tyrozyny, aby pomóc w ilościowym określeniu procentowej wydajności eksperymentów różnicowania. W skład zestawu wchodzą następujące elementy:<br /><br />
Human ES/iPS Neural Induction Medium (nr kat. SCM110) i Human ES/iPS Neuronal Differentiation Medium (nr kat. SCM111) to solidne i przyjazne dla użytkownika pożywki, które zawierają niezbędne media i odczynniki do szybkiej produkcji rozszerzalnych neuronalnych komórek progenitorowych i terminalnie zróżnicowanych neuronów z pluripotencjalnych ludzkich komórek ES i iPS przy użyciu małocząsteczkowych induktorów.
- 2 fiolki z ludzkim rekombinowanym Sonic Hedgehog (Shh) (5 ug/fiolkę)<br />
- 1 fiolka ludzkiego rekombinowanego FGF-8 (5 ug/fiolkę)<br />
- 1 fiolka ludzkiego rekombinowanego BDNF (2 ug/fiolkę)<br />
- 1 fiolka ludzkiego rekombinowanego GDNF (2 ug/fiolkę)<br />
- 1 fiolka ludzkiego rekombinowanego TGF-b-III (2 ug/fiolkę)<br />
- 1 fiolka anty-tyrozynowej hydroksylazy, królicza poliklonalna (20 uL)
Human ES/iPS Neural Induction Medium (nr kat. SCM110) i Human ES/iPS Neuronal Differentiation Medium (nr kat. SCM111) to solidne i przyjazne dla użytkownika pożywki, które zawierają niezbędne media i odczynniki do szybkiej produkcji rozszerzalnych neuronalnych komórek progenitorowych i terminalnie zróżnicowanych neuronów z pluripotencjalnych ludzkich komórek ES i iPS przy użyciu małocząsteczkowych induktorów.
Komponenty
1) Human ES/iPS Neural Induction Medium: (Catalog No. SCM110). Store at -20C. 2) Human ES/iPS Neuronal Differentiation Medium: (Catalog No. SCM111). Store at -20C. 3) Dopaminergic Differentiation Growth Factor Sampler (Cat. No. SCR128). Store at -20C.
Przechowywanie i stabilność
Wszystkie komponenty SCR135 (nr kat. SCM110, SCM111 i SCR128) powinny być przechowywane w temperaturze -20C po otrzymaniu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2