Kluczowe dokumenty
SAMPLG004
Millipore
Millex Samplicity® Filter
PTFE membrane, pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonim(y):
Jednorazowy filtr strzykawkowy, filtr strzykawkowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiały
PTFE membrane
high-density polyethylene
sterylność
non-sterile
linia produktu
Millex
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Samplicity®
Parametry
0.3 mL min. working volume
metody
HPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
Średnica
25 mm
pojemność
1.7 mL
wielkość porów
0.2 μm pore size
dopasowywanie
inlet funnel (Easy loading)
outlet tip (for smooth transfer to HPLC vials)
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
SAMP2LGNK zastępuje SMAPLG004Przegląd filtrów Millex Samplicity® do systemu Samplicity® G2
  • System filtracji Samplicity® G2 umożliwia filtrację próżniową do 8 próbek jednocześnie, bezpośrednio do fiolek HPLC.
  • Filtracja do przygotowania próbek HPLC bez strzykawek
  • Filtry Millex Samplicity® zapewniają zintegrowane lejki i filtry ułatwiające ładowanie próbek.
Filter Code: LG
Zastosowanie
To be used with the Samplicity Filtration System. Powered by vacuum, the system takes minimal manual effort to filter 1 to 8 samples into standard HPLC vials in seconds, with higher recovery than syringe filters provide.
Opakowanie
non sterile
Charakterystyka techniczna
For general laboratory use only
Informacje prawne
MILLEX SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13