SAMP2GNNB
Millex™ filter for the Samplicity® G2 System
Nylon, pore size 0.2 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonim(y):
0.2 μm Nylon syringe filter, Millex-GN syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Nylon membrane
polypropylene housing
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
linia produktu
Millex™
Samplicity®
Właściwości
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millex™
Samplicity®
Parametry
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
metody
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
Średnica
33 mm
powierzchnia filtracyjna
4.5 cm2
pojemność
1.7 mL
kolor
purple
wielkość porów
0.2 μm
moc wejściowa
sample type organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
punkt pęcherzykowania
≥2.9 bar, air with water at 23 °C
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
• Samplicity G2 Filtration System enables vacuum driven filtration of up to 8 samples at once, directly into HPLC vials
• Millex Filters for the Samplicity G2 System provide adaptor funnels and Millex 33 mm filters
• Samplicity G2 System has lower ergonomic impact than manual syringe filtration
• Available in 0.20 µm and 0.45 µm pore sizes with Durapore PVDF, Millipore Express PLUS PES, or nylon membranes
Available in 2 Pack Sizes:
SKU ending with NB (-------NB): 250 per pack
SKU ending with NK (-------NK): 1000 devices (4x 250 per pack)
Applications:
HPLC; Filtration of viscous or particulate laden samples for HPLC
Zastosowanie
Opakowanie
Komponenty
Charakterystyka techniczna
Postać fizyczna
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Produkty
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.