Kluczowe dokumenty
RV3MAG-26K
Millipore
11468 Panel kulek magnetycznych z uszkodzeniem naczyń krwionośnych szczura 3 - multipleksowy test toksyczności
The analytes available for this multiplex kit are: α-1-Acid Glycoprotein (AGP), α-2-Macroglobulin (A2M), Haptoglobin.
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 91-102%
standard curve range: 0.1-100 ng/mL
(α-2-Macroglobulin (A2M))
standard curve range: 0.3-200 ng/mL
(Haptoglobin)
standard curve range: 0.4-300 ng/mL
(α-1-Acid Glycoprotein (AGP))
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Uszkodzenie naczyń krwionośnych jest ważnym zagadnieniem podczas przedklinicznych badań bezpieczeństwa leków. Brak dobrze zdefiniowanych mechanizmów indukowanego lekami uszkodzenia naczyń krwionośnych (DIVI) u zwierząt oraz brak specyficznych, kwalifikowanych biomarkerów stały się istotnymi barierami w rozwoju nowych terapii. W przeszłości hemodynamika, taka jak częstość akcji serca i średnie ciśnienie tętnicze, była wykorzystywana do pomiaru ryzyka DIVI, ale były to tylko pojedyncze biomarkery. Obecnie niektóre ze znanych mechanizmów uszkodzenia naczyń krwionośnych są związane ze ścinaniem ściany naczynia i/lub obwodowym naprężeniem "obręczy", toksycznością leków/chemikaliów i mediacją immunologiczną. Dzięki tej znanej biomechanice, główne cele (mięśnie gładkie, komórki śródbłonka i komórki immunologiczne) dają szereg obiecujących potencjalnych biomarkerów do badania DIVI. Oferujemy cenne testy badawcze do badania wielu biomarkerów uszkodzenia naczyń krwionośnych w próbkach surowicy i osocza szczurów przy użyciu platformy 10549 9239.
Zestaw 11468 Rat Vascular Injury Bead Panel 3 zawiera wszystkie składniki niezbędne do pomiaru następujących czterech biomarkerów w dowolnej kombinacji przy użyciu technologii 10549 9239: α-1-kwaśna glikoproteina (AGP), α-2-makroglobulina (A2M), haptoglobina. Zestaw wykorzystuje 96-dołkowy format, zawiera liofilizowany koktajl standardowy, dwie kontrole jakości i może mierzyć do 38 próbek surowicy lub osocza w dwóch egzemplarzach.
Typ panelu: Toksyczność
Specyficzność
Reaktywność krzyżowa
Nie stwierdzono lub stwierdzono znikomą reaktywność krzyżową między przeciwciałami dla analitu a innymi analitami w panelu.
Zastosowanie
  • Anality: α-1-kwaśna glikoproteina (AGP), α-2-makroglobulina (A2M), haptoglobina
  • Zalecany typ próbki: surowica i osocze
  • Zalecane rozcieńczenie próbki: 1:40,000
  • Czas działania testu: Przez noc
  • Kategoria badawcza: Toksyczność
Cechy i korzyści
Zaprojektuj swój zestaw multipleksowy, wybierając dostępne anality w tym panelu.
Opakowanie
Everything you need in a single kit.
Przechowywanie i stabilność
Zalecana temperatura przechowywania składników zestawu wynosi 2-8°C.
Inne uwagi
Czułość: Patrz protokół zestawu dla wrażliwości poszczególnych analitów.
Uwaga: Podczas konfigurowania tego zestawu należy wybrać typ próbki.
W celu uzyskania informacji na temat liniowości rozcieńczenia należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract