Kluczowe dokumenty
MAK067
Malate Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 100 colorimetric tests
metoda wykrywania
colorimetric
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
In this kit, malate is oxidized to generate a product specifically detected by colorimetric (450 nm) assay. Typical sensitivities of detection for this kit are 1-35 nmol of malate.
Zastosowanie
Przydatność
Zasada
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
We presents an article about the Warburg effect, and how it is the enhanced conversion of glucose to lactate observed in tumor cells, even in the presence of normal levels of oxygen. Otto Heinrich Warburg demonstrated in 1924 that cancer cells show an increased dependence on glycolysis to meet their energy needs, regardless of whether they were well-oxygenated or not.