Kluczowe dokumenty
RFRR50-K
Sigma-Aldrich
Odczynnik do usuwania czynnika reumatoidalnego (anty-ludzka IgG owcza) (50 ml)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.71
forma przeciwciała
purified antibody
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
sheep
Przechowywanie i stabilność
Zamrażarka (-20°C)
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ten produkt jest przeznaczony do użytku przez producentów IVD.
Skontaktuj się z działem obsługi klienta, aby uzyskać pomoc: oem.reagents@emdmillipore.com
Minimalna ilość zamówienia wymagana do zakwalifikowania się. O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.