Kluczowe dokumenty
PX0045
Supelco
Mineral oil
white
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12181504
Numer indeksu EC:
232-455-8
bp:
300-500 °C/1,013 hPa
ciśnienie pary:
<0.1 hPa ( 20 °C)
ciśnienie pary
<0.1 hPa ( 20 °C)
Formularz
liquid
kolor
white
APHA: ≤20
współczynnik refrakcji
n20/D 1.467 (lit.)
bp
300-500 °C/1,013 hPa
temp. przejścia
flash point 200 °C
gęstość
0.86 g/cm3 at 20 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Klucz InChI
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Zastosowanie
Saybolt viscosity 340-365 at 100F
white
Komentarz do analizy
Color (APHA)20 maxDescriptionTo pass testFormLiquidInfrared SpectrumConforms to standardLimit of polynuclear compoundsTo pass testNeutralityTo pass testReadily carbonizable substancesTo pass testSolid paraffinTo pass testSolubilityTo pass testSpecific Gravity at 25/25°C0.864-0.881
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
455.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
235 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4