Kluczowe dokumenty
M1180
Sigma-Aldrich
Mineral oil
meets USP testing specifications
Synonim(y):
Biały olej mineralny (ropa naftowa)
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12181504
NACRES:
NA.25
agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Poziom jakości
Formularz
liquid
dilution
(for analytical testing)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.467 (lit.)
gęstość
0.81-0.89 g/cm3 at 15 °C
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Klucz InChI
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Zastosowanie
  • Obserwacja emisji neutronów podczas kawitacji akustycznej deuterowanego proszku tytanowego..: W niniejszym badaniu zbadano nowatorskie zastosowanie oleju mineralnego jako moderatora neutronów w układach eksperymentalnych obejmujących kawitację akustyczną, podkreślając jego unikalne właściwości, które pomagają w wychwytywaniu neutronów i pomiarach w badaniach jądrowych (Fomitchev-Zamilov, 2024).
  • Pułapka powietrzna i usuwanie powietrza w urządzeniu mikroprzepływowym opartym na PDMS...: Demonstrując użyteczność oleju mineralnego w zastosowaniach mikroprzepływowych, badania te koncentrują się na jego roli w zarządzaniu pułapkami powietrznymi w systemach lab-on-a-chip, kluczowych dla wydajności urządzeń biomedycznych i diagnostycznych (Xu et al., 2024).
  • Kinetyczna ocena kraftowych i termicznie ulepszonych papierów kraftowych starzonych w pięciu alternatywnych płynach dielektrycznych...: Badanie wpływu oleju mineralnego i alternatywnych płynów na starzenie się papieru siarczanowego przyczynia się do lepszego zrozumienia trwałości materiału w systemach izolacji elektrycznej (Mendez et al., 2024).
Działania biochem./fizjol.
Mineral oil functions by forming a depot at the injection site slowly releasing antigen.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Shai Kaplan et al.
Molecular cell, 29(6), 786-792 (2008-04-01)
Cells respond to signals by regulating gene expression. The relation between the level of input signals and the transcription rate of the gene is called the gene's input function. Because most genes are regulated by more than one signal, the
Xuchu Ma et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (46)(46), 10250-10255 (2009-11-19)
Na(4)Si(4) and Na(4)Ge(4) are ideal chemical precursors for inorganic clathrate structures, clusters, and nanocrystals. The monoclinic Zintl phases, Na(4)Si(4) and Na(4)Ge(4), contain isolated homo-tetrahedranide [Si(4)](4-) and [Ge(4)](4-) clusters surrounded by alkali metal cations. In this study, a simple scalable route
Takeshi Itabashi et al.
Nature methods, 6(2), 167-172 (2009-01-20)
Accurate chromosome segregation during meiosis depends on the assembly of a microtubule-based spindle of proper shape and size. Current models for spindle-size control focus on reaction diffusion-based chemical regulation and balance in activities of motor proteins. Although several molecular perturbations
Angela Rouyar et al.
PloS one, 6(10), e26443-e26443 (2011-10-27)
In nature the aerial trace of pheromone used by male moths to find a female appears as a train of discontinuous pulses separated by gaps among a complex odorant background constituted of plant volatiles. We investigated the effect of such
Keke Shao et al.
PloS one, 6(9), e24910-e24910 (2011-09-29)
Aptamers are short RNA or DNA oligonucleotides which can bind with different targets. Typically, they are selected from a large number of random DNA sequence libraries. The main strategy to obtain aptamers is systematic evolution of ligands by exponential enrichment
Protokoły
Summary application report for analysis of moisture in Mineral oil