Key Documents
PLCGC10205
Millipore
Ultracel® Ultrafiltration Membrane
Ultrafiltration, high recovery purification
About This Item
Kod UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
Materiały
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
Poziom jakości
powierzchnia filtracyjna
20 cm2
membrana dł. × szer.
20 cm × 20 cm
macierz
Ultracel®
wielkość porów
10 kDa NMWCO
Zastosowanie
industrial qc (particle separation)
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Device Configuration: Ultrafiltration Membrane
Filter Code: PLCGC
Zastosowanie
Ultrafiltration, high recovery purification
Informacje prawne
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3