Kluczowe dokumenty
PBTK30205
Millipore
Biomax® Ultrafiltration Membrane
Ultrafiltration, high flux,low protein binding, chemical compatibility
About This Item
Kod UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
Materiały
polyethersulfone membrane
Poziom jakości
powierzchnia filtracyjna
20 cm2
membrana dł. × szer.
20 cm × 20 cm
Matryca
Biomax®
wielkość porów
30 kDa NMWCO
Zastosowanie
industrial qc (particle separation)
Warunki transportu
ambient
Informacje prawne
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1