Kluczowe dokumenty
MAK246
Sigma-Aldrich
Neutrophil Elastase Activity Assay Kit (Fluorometric)
sufficient for 100 fluorometric tests
Synonim(y):
Zestaw do fluorescencji aktywności enzymu elastazy
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.25
metoda wykrywania
fluorometric
powiązane choroby
hematological disorder; pulmonary disorders
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Neutrophil Elastase (NE, EC 3.4.21.37, leukocyte elastase, ELANE, ELA2, elastase 2, neutrophil elaszym, or serine elastase) is a cytotoxic serine protease. It is stored in the azurophil granules of neutrophil granulocyte and is released following cell stimulation, e.g. by pathogens, immune complexes or chemotactic agents (PMA). Mutation in the gene ELA2 (neutrophil elastase) results in neutropenia, a hereditary disorder characterized by reduced neutrophil count in an individual.
Zastosowanie
  • Związek między stanem zapalnym dróg oddechowych a ograniczeniem przepływu powietrza u astmatyków w podeszłym wieku...: Niniejsze badanie bada związek między stanem zapalnym dróg oddechowych a ograniczeniem przepływu powietrza u starszych pacjentów z astmą. Podkreślono rolę elastazy neutrofilowej w zapaleniu dróg oddechowych, którą zmierzono za pomocą zestawu do oznaczania aktywności elastazy neutrofilowej (fluorometrycznego). Odkrycia sugerują, że celowanie w aktywność elastazy neutrofilowej może pomóc w zarządzaniu ograniczeniem przepływu powietrza u starszych astmatyków, oferując potencjalne zastosowania terapeutyczne zestawu testowego (Soma et al., 2020).
Przydatność
Suitable to determine the activity of purified Neutrophil Elastase, detect the activity of Neutrophil Elastase in plasma and/or blood and screen/study/characterize chemotactic agents causing Neutrophil stimulation and release of Elastase.
Zasada
The Neutrophil Elastase Activity Assay Kit utilizes the ability of NE to proteolytically cleave a synthetic substrate and release a fluorophore, AFC, which can be easily quantified by fluorescence. This assay kit is simple, rapid, and can detect as low as 1 ng of neutrophil elastase in a variety of samples.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Neutrophil elastase in cyclic and severe congenital neutropenia.
Horwitz M S, et al.
Blood, 109(5), 1817-1824 (2007)
Sang-Il Han et al.
Bioresource technology, 302, 122791-122791 (2020-01-26)
The effect of co-cultivation of Porphyridium cruentum UTEX 161 with Pseudoalteromonas sp. MEBiC 03485 on P. cruentum growth and its sulfated polysaccharide (EPS) production were examined. The strain MEBiC 03485 had beneficial effects on P. cruentum growth, EPS production, and