P2C300C01
Pellicon® 2 Mini Ultrafiltration Module
filtration area 0.1 m2, NMWCO 300 kDa
Synonim(y):
Pellicon® 2 Mini Ultrafiltration Module PLCMK C 0.1 m2
About This Item
Polecane produkty
Materiały
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Pellicon®
Parametry
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
metody
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Wysokość
1.5 cm (0.6 in.)
Długość
21 cm (8.3 in.)
Szerokość
5.6 cm (2.2 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.1 m2
Powierzchnia nominalna membrany
0.1 m2
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤1500 mg/m2
Matryca
Ultracel®
wielkość porów
300 kDa NMWCO
pH
2-13
Opis ogólny
Millipore′s PLCMK polyethersulfone membrane has void-free structures that guard against leakage of solutes through microdefects normally associated with voids beneath the thin skins of conventional UF membranes. These void-free membranes are more permeable, resulting in high-flux with equivalent or superior product retention. These void-free membranes provide the advantages of fast, high yield processing and smaller systems.
The Pellicon® 2 Mini Ultrafiltration Module feature a filtration area of 0.1 m2 with a pore size of 300 kDa NMWCO.
Zastosowanie
- Protein solutions
- Polysaccharide solutions
- Virus suspensions
Harvest, washing or clarification of:
- Cell cultures and lysates
- Colloidal suspensions
- Viral cultures
Cechy i korzyści
- Type C screen (coarse screen)
- Leading-edge void- free membranes to match virtually any separation challenge
- Short flow path for higher flux and higher resolution separation capability
- Choice of flow channel configuration providing process optimization capability
- Predictable, fast, scale-up
- True linear scalability from laboratory size modules to industrial assemblies for processing thousands of liters
- Brings higher resolution, improved yields and superior back-pressure resistance
- Ultracel membranes are composite membranes cast on a microporous substrate for defect-free membranes with superior
Inne uwagi
Komentarz do analizy
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Produkty
W jaki sposób ultrafiltracja i diafiltracja są wykorzystywane w produkcji plazmidowego DNA i jak zoptymalizować ten proces? Dowiedz się więcej z naszego artykułu technicznego i pobierz nasz bezpłatny eBook.