Kluczowe dokumenty
MTRACECR1
Millipore
M-TRACE® Charging Cradle
for use with (M-TRACE® Touch Mobile Computer)
Synonim(y):
Charger
About This Item
Kod UNSPSC:
43210000
NACRES:
JA.12
opakowanie
pack of -1 unit
Zastosowanie
pharmaceutical
sterility testing
kompatybilność
Steritest® Symbio pump
for use with (M-TRACE® Touch Mobile Computer)
Opis ogólny
The M-Trace® Software & Mobile App is your 21 CFR Part 11 compliant Digital QC companion for sterility testing and other regulated processes, ensuring trusted and efficient data recording. Click here to get more details on the overall M-Trace® solution.
M-TRACE® Charging Cradle is a cleanroom-friendly accessory of the M-TRACE® Touch Mobile Computer (MTRACEMC1 ) and is compliant with the QC sterility testing environment requirements. The M-TRACE® Charging Cradle enables fast charging and storage of the M-TRACE® Touch Mobile Computer. Whenever the M-TRACE® Touch Mobile Computer is not in use, the device can be easily put to hold on the M-TRACE® Charging Cradle assuring safe storage and automatic recharge.
Zastosowanie
M-TRACE® Charging Cradle enables fast charging and storage of the M-TRACE® Touch Mobile Computer during sterility testing and other quality control workflows
Informacje prawne
M-TRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Oprogramowanie do elektronicznej rejestracji testów M-Trace® zapewnia pełną identyfikowalność danych z testów sterylności i podnosi pompę Steritest® Symbio na zupełnie nowy poziom. Oprogramowanie M-Trace® redukuje błędy obsługi, zapewnia zgodność z przepisami i zwiększa produktywność.