Key Documents
MTRACEMM1
Millipore
M-TRACE® Mobile Computer Mount
Synonim(y):
Mobile computer mount
About This Item
Kod UNSPSC:
43210000
NACRES:
JA.12
opis
For use with M-TRACE™ Touch MobileComputer
opakowanie
pack of -1 unit
Zastosowanie
pharmaceutical
sterility testing
Opis ogólny
The M-Trace® Software & Mobile App is your 21 CFR Part 11 compliant Digital QC companion for sterility testing and other regulated processes, ensuring trusted and efficient data recording. Click here to get more details on the overall M-Trace® solution.
M-TRACE® Mobile Computer Mount is an accessory to conveniently mount the M-TRACE® Touch Mobile Computer (MTRACEMC1 ) outside the isolator/LFH pane. The mobile computer mount facilitates hands-free scanning and registration of the information on consumables while the operator′s hands are busy and occupied in the isolator. The M-TRACE® Mobile Computer Mount is clean room friendly and is compliant with the QC sterility testing environment requirements.
Zastosowanie
M-TRACE® Mobile Computer Mount is used to mount the M-TRACE® Touch Mobile Computer outside the isolator/LFH pane during sterility testing and other quality control workflows.
Informacje prawne
M-TRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Oprogramowanie do elektronicznej rejestracji testów M-Trace® zapewnia pełną identyfikowalność danych z testów sterylności i podnosi pompę Steritest® Symbio na zupełnie nowy poziom. Oprogramowanie M-Trace® redukuje błędy obsługi, zapewnia zgodność z przepisami i zwiększa produktywność.