MIHABG250
Microfil® funnel with S-Pak®
sample volume 250 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter
Synonim(y):
Membrane filtration system
About This Item
Polecane produkty
Materiały
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
agency
ISO 7704
sterylność
sterile; ethylene oxide treated
Właściwości
easily wetted with water
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Microfil® with S-Pak®
Parametry
250 mL sample volume
metody
sterile filtration: suitable
śr. filtra
47 mm
macierz
MF-Millipore™
wielkość porów
0.45 μm pore size
moc wejściowa
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
sample(s) (environmental)
sample type food(s)
przydatność
suitable for microbiology
Zastosowanie
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
kompatybilność
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Convenient and easy to use
- Sterilized, saves time and expense
- Reduce laboratory workload
- Faster filtration rate
- Consistent recoveries
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Powiązane treści
System filtracji Microfil® zapewnia mikrobiologiczne zapewnienie jakości w rutynowych testach surowców.