MHA000P20
Orange Serum Liquid Media Ampoule
pkg of 2 mL, ampoule for cultvating aciduric microorganisms (yeast, mold, Lactic Acid Bacteria), particularly those associated with spoilage of citrus products
Synonim(y):
Orange Serum broth, OSA
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
liquid
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
pkg of 2 mL
pack of 50 tests
kolor
clear medium orange
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
kompatybilność
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Warunki transportu
ambient
przydatność
molds
yeasts
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Charakterystyka techniczna
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3